Learn More
Corning™ Portoir réfrigéré pour la congélation de cellules CoolCell™ LX
BIOPHARMA
Code produit 15813885
Change view
Click to view available options
Couleur:
Assortiment (vert, orange, rose, violet)
Orange
Rose
Vert
Violet
Quantité:
1/Paquet, 1/Carton
4/Paquets, 1/Carton
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité unitSize
15813885 Assortiment (vert, orange, rose, violet) 4/Paquets, 1/Carton 4 pièces
15552771 Violet 1/Paquet, 1/Carton 1 pièce
15562771 Vert 1/Paquet, 1/Carton 1 pièce
15572771 Orange 1/Paquet, 1/Carton 1 pièce
15582771 Rose 1/Paquet, 1/Carton 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15813885 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 432138
Permet une congélation sans alcool à raison de -1 °C/°minute lorsqu'il est placé dans un congélateur à -80 °C.
Corning CoolCell, en combinaison avec un congélateur à -80°C, fournira une congélation sans alcool à la vitesse de -1°C/minute qui est idéale pour la cryoconservation de la plupart des cellules et lignées cellulaires. Grâce à une combinaison de mousse de PE réticulée à densité uniforme, d’un noyau à état solide et d’une symétrie de flacons radiaux, les profils de congélation sont cohérents et reproductibles. La mousse est non absorbante et imposera un changement négligeable dans l’environnement du congélateur, protégeant ainsi les échantillons congelés à proximité. L’élimination des flacons s’effectue en basculant l’appareil à l’envers afin que les flacons glissent.
Caractéristiques : Les caractéristiques uniques de la congélation à débit contrôlé avec Corning™ CoolCell™ sont les suivantes :
  • Simplicité d’utilisation
  • Congélation sans alcool ni liquide
  • Coût d’utilisation inférieur à celui des dispositifs à base d’alcool
  • Récupération et viabilité cellulaires élevées
  • Reproductibilité
  • Méthode simple et uniforme pour standardiser la congélation à taux contrôlé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Assortiment (vert, orange, rose, violet)
Matériau Mousse de polyéthylène
Forme Rond
Type Boîte pour congélateur
À utiliser avec (application) Cryoconservation de la plupart des cellules et des lignées cellulaires
Capacité 12 (Flacons cryogéniques standard de 1 à 2 ml)
Quantité 4/Paquets, 1/Carton
Dimensions (L x l) 11,7 x 10,11 cm
Longueur (métrique) 11,7 cm
Largeur (métrique) 10,11 cm
Diamètre (métrique) du puits 12,7 mm
Poids (métrique) 0,5 kg