Learn More
Fisherbrand™ Microtube CoolCube et refroidisseur de tubes PCR
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Idéal pour stocker temporairement des échantillons sensibles à la température tout en configurant des réactions
- Maintient 0°C pendant 4 heures
- Double face
- Peut contenir jusqu’à 36 microtubes de 1,5/2,0 ml
- L’autre côté peut contenir des tubes PCR de 0,2 ml et des bandes PCR ou une plaque PCR à 96 puits avec une capacité supplémentaire pour 10 microtubes de 1,5/2,0 ml
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x l x H) | 14,3 x 14,3 x 6,4 cm (5,6 x 5,6 x 2,5 po.) |
| À utiliser avec (application) | Garder les échantillons froids sur la paillasse sans seau à glace |
| Poids (impériale) | 2 lb |
| Poids (métrique) | 1 kg |
| Maintien de la temp., heures | 0°C pendant 4 heures |
| Couleur | Gris clair |
| Autoclavable | Non autoclavable |