Learn More
Corning™ Modules pour tubes de PCR CoolRack™ XT
BIOPHARMA
Code produit 15582821
Change view
Click to view available options
Capacité:
Plaque PCR à 384 puits
Plaque PCR à 96 puits
Tubes de 1,5 à 2 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
15582821 Plaque PCR à 96 puits 1 pièce
15592821 Tubes de 1,5 à 2 ml 1 pièce
15502831 Plaque PCR à 384 puits 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15582821 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 432053
Edge
Garantit l’uniformité de la température à ± 0,1°C pour tous les tubes pendant le refroidissement, la congélation instantanée, le chauffage ou la décongélation.
Corning CoolRack Les modules de tubes thermoconducteurs éliminent les variations dues aux tubes placés directement dans la glace, la glace sèche, les bains d'alcool, les bains d'eau et autres sources de température. Placez le CoolRack module directement sur une source de température comprise °entre -196 °C et > 100 °C et il s'adaptera rapidement à cette température.
  • CoolRack les modules assurent ± Uniformité °de température de 0,1 °C sur tous les tubes lors du refroidissement, de la congélation rapide, du chauffage ou de la décongélation.
  • Tous CoolRack Les modules peuvent être autoclavés, stérilisés à haute température ou décontaminés avec de la javel, de l'alcool ou d'autres désinfectants ou détergents de laboratoire.
  • Les applications recommandées incluent le refroidissement de réactifs tels que des enzymes de restriction, des dNTP et des anticorps, la congélation instantanée dans de la glace carbonique sans alcool d’échantillons de tissus, de virus et de bactéries et le tri de tubes cryogéniques dans de l’azote liquide sur paillasse.
  • Compatible SBS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Capacité :Microplaque PCR à 96 puits, 12 puits d’extraction ou tubes pour microcentrifugeuse, compatible SBS 1
Capacité Plaque PCR à 96 puits
Conception PCR96
Type Module pour tubes PCR