Learn More
Karl Hecht™ Pot de Coplin
Code produit 10683141
Modifier l'affichage
Click to view available options
L’appareil peut contenir:
10 lames
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit L’appareil peut contenir Conditionnement
10683141 10 lames 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10683141 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 42470010
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Colorer les lames par séries avec ce récipient de coloration. Karl Hecht™ Le bocal Coplin peut contenir jusqu'à 10 lames de microscope et comprend un couvercle.
  • Format de fichier JAR Coplin.
  • Peut contenir jusqu'à 10 lames de microscope.
  • Livré avec une housse.
Spécification
Type Cuve à coloration
L’appareil peut contenir 10 lames
Hauteur (impériale) 76mm
Hauteur (métrique) 76 mm
Comprend Couvercle
Largeur (métrique) 26 mm