Learn More
Fisherbrand™ Perce-bouchons
Code produit 12902580 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6,25mm
7,5mm
8,75mm
10 mm
11,25mm
12,5mm
13,75mm
17,50mm
26,25mm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
12902580 6,25mm 1 pièce
12900896 11,25mm 1 pièce
12990886 10 mm 1 pièce
12960896 26,25mm 1 pièce
12910896 12,5mm 1 pièce
12980886 8,75mm 1 pièce
12970886 7,5mm 1 pièce
13451900 17,50mm 1 pièce
15147472 13,75mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12902580
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en laiton et nickelé.
  • Livré complet avec tige de poussée pour les alésages d’évidement
  • Toutes les tailles ont une longueur de 100 mm.
  • Épaisseur de paroi du tube de 0,45 mm
Specifica
Type de produit Perce-bouchons
Diamètre (métrique) externe 6,25mm
Matériau Laiton nickelé
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.