Learn More
Fisherbrand™ Perce-bouchons
Code produit 12990886 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6,25mm
7,5mm
8,75mm
10 mm
11,25mm
12,5mm
13,75mm
17,50mm
26,25mm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe unitSize
12990886 10 mm 1 pièce
12900896 11,25mm 1 pièce
12960896 26,25mm 1 pièce
12910896 12,5mm 1 pièce
12980886 8,75mm 1 pièce
12970886 7,5mm 1 pièce
12902580 6,25mm 1 pièce
13451900 17,50mm 1 pièce
15147472 13,75mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12990886
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en laiton et nickelé.
  • Toutes les tailles ont une longueur de 100 mm.
  • Épaisseur de paroi du tube de 0,45 mm
Spécification
Type de produit Perce-bouchons
Diamètre (métrique) externe 10 mm
Matériau Laiton nickelé