Learn More
Fisherbrand™ Anneaux en liège
Code produit 12346447 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
45 mm
85 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Diamètre (métrique) externe:
75 mm
115 mm
150 mm
195 mm
240 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
12346447 45 mm 75 mm 1 pièce
12376447 160 mm 195 mm 1 pièce
12366447 120 mm 150 mm 1 pièce
12386447 200 mm 240 mm 1 pièce
12356447 85 mm 115 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12346447
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Anneau de support pour flacons
Anneau de support pour flacons
Disponibles dans différents diamètres
Spécification
À utiliser avec (application) Porte-flacons
Quantité 1/boîte
Profondeur (métrique) 38 mm
Diamètre (métrique) externe 75 mm
Type de produit Anneau en liège
Diamètre (métrique) interne 45 mm