Learn More
Fisherbrand™ Anneaux en liège
Code produit 12356447 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
45 mm
85 mm
120 mm
160 mm
200 mm
Diamètre (métrique) externe:
75 mm
115 mm
150 mm
195 mm
240 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe Conditionnement
12356447 85 mm 115 mm 1 pièce
12376447 160 mm 195 mm 1 pièce
12366447 120 mm 150 mm 1 pièce
12346447 45 mm 75 mm 1 pièce
12386447 200 mm 240 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12356447
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Anneau de support pour flacons
Anneau de support pour flacons
Disponibles dans différents diamètres
Spécification
À utiliser avec (application) Porte-flacons
Quantité 1/boîte
Profondeur (métrique) 38 mm
Diamètre (métrique) externe 115 mm
Type de produit Anneau en liège
Diamètre (métrique) interne 85 mm