Learn More
Corning™ Boîtes pour dosage biologique carrées de 245 mm non traitées
GREENER_CHOICE
Code produit 10643053 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
245 x 245 x 20 mm
245 x 245 x 25 mm
245 x 245 x 26 mm
Conditionnement:
16 pièces
20 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
10643053 245 x 245 x 20 mm 20 pièces
10002611 245 x 245 x 26 mm 16 pièces
10737041 245 x 245 x 25 mm 16 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10643053 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00€
    288.34€ / 20 pièces
    Économisez 20.66€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu avec une surface de croissance généreuse de 500 cm² pour permettre des analyses plus importantes et une meilleure utilisation globale de l'espace dans les incubateurs. Corning™ Les boîtes de Petri carrées à profil bas de 245 mm non traitées constituent une option supérieure pour les applications où l'adhérence cellulaire n'est pas souhaitée.
Améliorent l’efficacité des dosages microbiens, notamment la réplication de la bibliothèque, le repiquage des colonies et les études de transfert de plages.
  • Les boîtes en polystyrène sont dotées de microbilles d’empilage pour un empilement stable
  • Compatibles avec divers robots automatisés de prélèvement et de repiquage de colonies
  • Fournies avec des orifices d’aération pour un échange gazeux homogène
  • Stériles et certifiées apyrogènes
  • La conception brevetée (Numéro de brevet US 5 856 176) permet une meilleure manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Transparent
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau du bouchon Polystyrène
Forme du fond Carré
Capacité (métrique) 150 ml (puits)
Couleur Transparent
Surface de culture 500 cm2
Jetable Usage unique
Matériau Polystyrène
Forme Carré
Stérilité Stérile
Type Boîte de culture cellulaire
Comprend couvercle, sans poignées
Dimensions (L x l) 245 x 245 mm
Dimensions (L x l x H) 245 x 245 x 20 mm
Longueur (métrique) 245 mm
Largeur (métrique) 245 mm
Hauteur (métrique) 25 mm
Profondeur (métrique) intérieure 12,5 mm