Learn More
Corning™ Microplaques à coins biseautés en PP transparent à 96 puits
Tous les produits Corning ProduitsDescription
(Il s'agit du remplacement suggéré pour 3790)
- Conçues pour la culture de cellules en suspension stationnaire ou d’autres applications nécessitant une faible adhérence de cellules
- Puits à fond rond d'un μvolume total de 330 L
- Volumes de travail recommandés de 75 à 200 μL
- Le polypropylène résistant aux solvants assure la compatibilité avec de nombreux solvants organiques courants (comme le DMSO, l’éthanol et le méthanol)
- Couvercles non réversibles avec anneaux de condensation pour réduire la contamination
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
- Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits
- Emballage individuel
Spécification
Spécification
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Type de liaison | À liaison moyenne |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type de puits | Fond rond (puits en U) |
| Afficher plus |