Learn More
Corning™ Microplaques 96 puits à surface anti-fixation (NBS™)
Code produit 10261692 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Type de puits:
Fond plat (puits en F)
Rond
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de puits Conditionnement
10261692 Transparent Fond plat (puits en F) 100 pièces
10409331 Blanc Fond plat (puits en F) 100 pièces
10276091 Noir Fond plat (puits en F) 100 pièces
10111822 Blanc Rond 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10261692 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00€
    776.64€ / 100 pièces
    Économisez 58.36€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Traitée avec une technologie de traitement Corning exclusive pour créer une surface hydrophile non ionique (de type polyéthylène oxyde) qui minimise les interactions moléculaires. Les microplaques à surface anti-fixation (NBS™) à 96 puits Corning™ sont idéales pour réduire la liaison protéique et acide nucléique à de faibles concentrations et augmenter le signal de dosage au bruit.
  • Pour réduire les interférences entre les puits
  • Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond.
  • Les microplaques noires ont une faible fluorescence de fond et minimisent la
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Format Étalon
    Couvercle Sans couvercle
    Array 8 x 12
    Conditionnement 4 sachets intérieurs de 25
    Type de liaison NBS
    Couleur Transparent
    À utiliser avec (équipement) Lecteurs de plaques, systèmes de gestion des liquides et systèmes robotiques
    Matériau Polystyrène
    Nbre de puits 96
    Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
    Stérilité Non stérile
    Traitement de surface Non liant
    Type de puits Fond plat (puits en F)
    À utiliser avec (application) Pour des dosages homogènes tels que les dosages de proximité par scintillation (SPA) et les dosages par fluorescence
    Nbre par carton 100/carton
    Nb par paquet 25/boîte
    Quantité 100/carton
    Plage de températures (impériale) 39deg;F à 99deg;F
    Plage de températures (métrique) 4deg; à 37deg;C
    Couleur du puits Transparent