Learn More
Corning™ Microplaque à 96 puits, à fond en U, à liaison ultra-basse
BIOPHARMA
Code produit 15329740 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
5 PCS
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
15329740 Stérile 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15329740 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4515
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couleur :noir, fond transparent ; Stérilité :stérile
Grâce à leur nouvelle conception exclusive, ces microplaques sont idéales pour générer et analyser des sphéroïdes multicellulaires 3D dans la même microplaque. La surface à très faible adhérence permet la formation de sphéroïdes multicellulaires 3D uniforme et reproductible. Le corps noir opaque de la microplaque protège chaque fond de puits rond transparent optique des interférences inter-puits.
  • Fond rond optiquement transparent avec corps de microplaque opaque noir
  • Fixation covalente de la surface à très faible adhérence pour réduire l’adhésion cellulaire à la surface des puits
  • La nouvelle géométrie des puits facilite la génération de sphéroïdes uniques et uniformes dans tous les puits, ce qui permet une visualisation automatisée.
  • La conception unique protège chaque puits afin de réduire les interférences entre les puits.
  • Vous pouvez mettre en culture et doser des sphéroïdes dans la même microplaque sans devoir les transférer vers une nouvelle microplaque.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Array 8 x 12
Type de liaison Très faible adhérence
Couleur Noir, Fond transparent
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,075 à 0,30 mL
Stérilité Stérile
Traitement de surface Liaison ultra-faible
Volume total (métrique) du puits 300 μl
Type de puits Fond rond (puits en U)
Comprend Bouchon
Nbre par carton 5/boîte
Nb par paquet 1/boîte