Learn More
Corning™ Microplaque transparente aux UV à fond plat transparente à 96 puits demi-surface sans couvercle
Tous les produits Corning Produits
Description
Ces microplaques ont un fond transparent aux UV unique, idéal pour déterminer les concentrations de protéines et/ou d’acides nucléiques. Le fond transparent aux UV est moulé sur le dessus sans adhésifs pour une meilleure résistance et une résistance maximale aux fuites. Ces microplaques sont pour un faible bruit de fond et des performances constantes à 260 nm et 280 nm. Leur large gamme de détection linéaire permet une détection fiable des concentrations élevées et faibles des biomolécules.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Format | Demi-surface |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Volume (métrique) du puits | 205 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 25 à 125 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Afficher plus |