Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer à baffles en PC avec bouchons
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10150013 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
1 L
Type de bouchon:
Plat
Ventilé
Diamètre (métrique) du bouchon:
33 mm
38 mm
43 mm
Graduations:
25 ml
50 ml
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de bouchon Diamètre (métrique) du bouchon Graduations unitSize
10150013 500 ml Ventilé 43 mm 50 ml 25 pièces
10445683 1 L Ventilé 43 mm 50 ml 25 pièces
10765553 125 à 190 ml Plat 33 mm 25 ml 50 pièces
10149822 125 à 190 ml Ventilé 33 mm 25 ml 50 pièces
10008372 1 L Plat 43 mm 50 ml 25 pièces
10160253 250 à 380 ml Ventilé 38 mm 25 ml 50 pièces
10650884 250 à 380 ml Plat 38 mm 25 ml 50 pièces
10028562 500 ml Plat 43 mm 50 ml 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10150013 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00€
    446.22€ / 25 pièces
    Économisez 31.78€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus avec des baffles pour une agitation optimale à faible vitesse, offrant une aération plus efficace et en douceur. Les flacons à baffles en PC avec bouchons Corning™ sont idéals pour les applications de culture avec agitateur.
  • En polycarbonate optiquement transparent
  • Convient aux applications de culture avec agitateur
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et apyrogènes
  • Sans RNase ni DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 16,9 oz
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Description Système Cell Factory EasyFill
Diamètre (métrique) du bouchon 43 mm
Diamètre (métrique) externe du col 4,3 cm
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Polycarbonate
À utiliser avec (application) Pour la fermentation, la croissance et la culture de cellules et les procédures de génie génétique et les agitateurs rotatifs et alternatifs
À utiliser avec (équipement) LSE Orbital Shaker
Graduations 50 ml
Type de goulot Vertical
Nbre par carton 25/Carton
Nb par paquet 1/Paquet
Type de produit Baffled Erlenmeyer Flask
Jetable Usage unique
Graduated Yes
Mouth Style Large
Stérilité Stérile
Forme du fond À baffles
Type de bouchon Ventilé
Taille du bouchon 43 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.