Learn More
Corning™ Bouchons à vis filetés phénoliques noirs avec joints en PTFE
GREENER_CHOICE
Code produit 10272703 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
13-415
15-415
18-415
24-400
24-410
Hauteur (métrique):
12,5 mm
13,5 mm
16 mm
17,5 mm
18,5 mm
Conditionnement:
12 pièces
192 pièces
288 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Hauteur (métrique) unitSize
10272703 13-415 13,5 mm 288 pièces
10795943 24-400 12,5 mm 12 pièces
15124606 24-410 18,5 mm -
10755763 15-415 16 mm 288 pièces
11931899 18-415 17,5 mm 192 pièces
11333865 18-415 17,5 mm 192 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10272703 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 999813
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00€
    286.29€ / 288 pièces
    Économisez 20.71€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclave. Les bouchons à vis filetés phénoliques noirs avec joints en PTFE Corning™ fournissent une surface d’étanchéité hautement inerte.
Fabriqués en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclave.Les bouchons à vis filetés phénoliques noirs avec joints en PTFE Corning™ fournissent une surface d’étanchéité hautement inerte.
Ce bouchon est fabriqué en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclavage. Les bouchons sont fournis avec un revêtement en caoutchouc collé sur lequel est solidement lié une interface en PTFE qui fournit une face d’étanchéité très inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille du bouchon 13-415
Matériau de revêtement PTFE
Type de produit Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Matériau Phénolique
Couleur Noir
Hauteur (métrique) 13,5 mm
Nb par paquet 288/Bte
Nbre par carton 288/carton
Matériau de la pointe PTFE, caoutchouc
À utiliser avec (équipement) Tubes en verre