Learn More
Corning™ Flacons traités pour culture cellulaire
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10226821 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 ml
275 ml
600 ml
720 ml
750 ml
1000 ml
Type de bouchon:
Bouchon à joint
Phénolique
Type phénolique
Ventilé
Évent
Type de goulot:
Basse
Col incliné
Fileté
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
500 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de bouchon Type de goulot unitSize
10226821 750 ml Phénolique Basse 50 pièces
10767442 750 ml Bouchon à joint Basse 50 pièces
10288990 70 ml Ventilé Col incliné -
10619151 70 ml Bouchon à joint Col incliné 500 pièces
10439711 600 ml Bouchon à joint Col incliné 50 pièces
10585901 600 ml Ventilé Col incliné 50 pièces
10706872 600 ml Phénolique Col incliné 50 pièces
10492371 275 ml Évent Col incliné 100 pièces
10790113 70 ml Phénolique Col incliné 500 pièces
10296861 750 ml Ventilé Basse 50 pièces
10586281 1000 ml Bouchon à joint Basse 25 pièces
10144001 1000 ml Ventilé Basse 25 pièces
10035230 720 ml Type phénolique Fileté 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10226821 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00€
    354.59€ / 50 pièces
    Économisez 25.41€
    6% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en polystyrène vierge optiquement transparent pour une visibilité maximale et un affichage au microscope sans déformation. Les flacons traités pour culture cellulaire Corning™ sont disponibles dans un grand nombre de tailles, de conceptions et avec plusieurs types de bouchons différents pour répondre aux besoins en diagnostic des laboratoires.
  • Empilable, polystyrène
  • Le traitement de surface pour culture cellulaire favorise une adhérence et une croissance cellulaires optimales
  • Testé pour la stérilité, la toxicité, l’adhérence cellulaire et la favorisation de la croissance
  • Les surfaces optiquement transparentes offrent une visualisation au microscope sans distorsion
  • Numéro de lot imprimé pour la traçabilité des produits
  • Stériles et apyrogènes
Types de bouchons
  • Bouchons à vis phénoliques pour cultures nécessitant un échange gazeux
  • Bouchons à joint pour cultures étanches
  • Bouchons ventilés pour réduire la contamination de la culture cellulaire due aux échanges gazeux
Caractéristiques des flacons à col incliné :
  • Jupe anti-bascule
  • Graduations moulées
  • Zones dépolies pour le marquage sur les deux côtés
  • Barre de support sur le dessus
  • Col redessiné sur le flacon de 75 cm 2 : col redessiné pour faciliter le versement du milieu, 1,4 in Hauteur de 3,6 cm pour une hauteur d'empilage réduite ; le bouchon d'aération est doté d'un système Costar.™ -style cercle concentrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 25,3 oz
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon HDPE
Capacité (métrique) 750 ml
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Microbiologie aérobie et culture cellulaire
Comprend Lots numérotés pour faciliter la traçabilité
Type de goulot Basse
Forme Rectangulaires
Revêtement de surface Traitée pour culture tissulaire
Graduated Oui
Mouth Style Threaded
Stérilité Stérile
Type de bouchon Phénolique
Surface de culture 175 cm2
Traitement de surface Tissue Culture-treated
Volume (métrique) de travail 250 ml
Taille du bouchon 33 mm
Quantité 50/Cs., 50/Pk.