Description
- Fabriqué à partir de PS vierge optiquement transparent
- La surface traitée aide les cellules à s’adapter à des milieux au sérum réduit ou sans sérum ; stable à température ambiante
- Parfaits pour la culture cellulaire à court et long terme
- Disponibles avec des bouchons ventilés contenant une membrane non mouillable de 0,2 μm scellée au bouchon, offrant un échange de gaz stérile et cohérent tout en minimisant le risque de contamination ; ou des bouchons de style phénolique pour une utilisation dans des systèmes ouverts nécessitant un échange de gaz
- 3290 Le flacon est doté d’un col repensé pour faciliter le versement des milieux, d’une hauteur inférieure (1,4 po) pour une hauteur d’empilage réduite et d’un bouchon ventilé avec la géométrie de la grille de support du cercle concentrique de style Costar™
- Choix de col penché ou incliné
- Les flacons à col penché facilitent le versement et améliorent l’accès au flacon pour le pipetage ou le raclage
- Le col incliné améliore l’accès au pipetage et réduit le ballottement moyen dans le col
- Les numéros de lot imprimés permettent une traçabilité facile
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Produit certifié apyrogène
- Intégrité testée à 100 %
- Les flacons 431328 et 431346 sont pré-étiquetés avec un code-barres à utiliser avec le système robotique SelecT™
Spécification
Spécification
| Code-barres | Non |
| Capacité (impériale) | 2,02 oz |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| À utiliser avec (application) | Microbiologie aérobie et culture cellulaire |
| Comprend | Lots numérotés pour faciliter la traçabilité |
| Type de goulot | Col incliné |
| Forme | Rectangulaires |
| Afficher plus |