Learn More
Corning™ Cuves de culture CELLSTACK™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10494912 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Surface de culture:
1272 cm²
2528 cm2
3180 cm²
636 cm²
6360 cm²
Traitement de surface:
CellBIND
Culture tissulaire traitée
Très faible adhérence
Quantité:
1 cuve
2 cuves
2/Carton
40 cuves
5 cuves
Conditionnement:
2 pièces
5 pièces
6 pièces
8 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de culture Traitement de surface Quantité unitSize
10494912 3180 cm² Culture tissulaire traitée 2/Carton 8 pièces
10549772 636 cm² Culture tissulaire traitée 40 cuves 8 pièces
10799494 6360 cm² Culture tissulaire traitée 1 cuve -
10330623 636 cm² Très faible adhérence 40 cuves 8 pièces
10653143 3180 cm² Culture tissulaire traitée 2/Carton -
10685893 2528 cm2 Culture tissulaire traitée 2 cuves 2 pièces
10494862 6360 cm² CellBIND 1 cuve 6 pièces
10183342 1272 cm² CellBIND 5 cuves 5 pièces
10208184 3180 cm² CellBIND 2/Carton 2 pièces
10719484 636 cm² CellBIND 40 cuves -
10748904 6360 cm² CellBIND 1 cuve 2 pièces
10675893 6360 cm² Culture tissulaire traitée 1 cuve 6 pièces
10377862 1272 cm² Culture tissulaire traitée 5 cuves 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10494912 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3313
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Structure en PS (USP classe VI) pour une clarté optique et une résistance mécanique exceptionnelles. Les systèmes de culture Corning™ CELLSTACK™ existent en cinq tailles, avec deux traitements de surface uniques en plus de la surface traitée pour culture tissulaire standard.
  • Deux larges orifices de remplissage de 26 mm offrent un accès direct au fond de la chambre et une grande flexibilité pour le remplissage et la vidange stériles.
  • Les bouchons filetés standard de 33 mm sont munis de μmembranes non mouillables à pores de 0,2 µm, scellées aux —bouchons, permettant les échanges gazeux, empêchant l'accumulation de pression et minimisant les risques de contamination.
  • Choix des traitements de surface : Surface traitée standard pour la culture tissulaire, CellBIND Surface et surface à très faible adhérence
  • Stérilisation par irradiation gamma
  • Absence de fuite testée
  • Corning CellBIND™ Le traitement de surface améliore l'adhérence cellulaire, ce qui entraîne une augmentation de la croissance et du rendement cellulaires, et assure une adhérence cellulaire plus homogène et régulière. La surface facilite l’adaptation des cellules à des milieux exempts de sérum ou à teneur réduite sérum, ne nécessite ni réfrigération ni manipulation particulière et est stable à température ambiante.
  • La surface à très faible adhérence est constituée d’une couche d’hydrogel liée par covalence qui inhibe efficacement l’adhérence cellulaire et minimise l’absorption protéique, l’activation des enzymes et l’activation cellulaire
Informations sur la commande
Conditionnement individuel
Certifications
Certifiés apyrogènes.
Compliance
Le matériau en PS est conforme aux exigences USP classe VI ; Il offre une transparence optique et une intégrité structurelle supérieures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 21,13 à 32,12 oz
Certifications/Conformité USP Classe VI
Couleur de bouchon Orange
Diamètre (métrique) du bouchon 33 mm
Capacité (métrique) 625 à 950 ml
Matériau Polystyrène
Comprend 5 Chambers
Type de produit Jeu de tubes avec connecteur MPC mâle
Graduated Oui
Surface de culture 3180 cm²
Traitement de surface Culture tissulaire traitée
Taille des pores (métrique) 0,2μm
Quantité 2/Carton
Méthode de stérilisation Oui