Description
- Deux larges orifices de remplissage de 26 mm offrent un accès direct au fond de la chambre et une grande flexibilité pour le remplissage et la vidange stériles.
- Les bouchons filetés standard de 33 mm sont munis de μmembranes non mouillables à pores de 0,2 µm, scellées aux —bouchons, permettant les échanges gazeux, empêchant l'accumulation de pression et minimisant les risques de contamination.
- Choix des traitements de surface : Surface traitée standard pour la culture tissulaire, CellBIND Surface et surface à très faible adhérence
- Stérilisation par irradiation gamma
- Absence de fuite testée
- Corning CellBIND™ Le traitement de surface améliore l'adhérence cellulaire, ce qui entraîne une augmentation de la croissance et du rendement cellulaires, et assure une adhérence cellulaire plus homogène et régulière. La surface facilite l’adaptation des cellules à des milieux exempts de sérum ou à teneur réduite sérum, ne nécessite ni réfrigération ni manipulation particulière et est stable à température ambiante.
- La surface à très faible adhérence est constituée d’une couche d’hydrogel liée par covalence qui inhibe efficacement l’adhérence cellulaire et minimise l’absorption protéique, l’activation des enzymes et l’activation cellulaire
Order Info
Conditionnement individuel
Certifications
Certifiés apyrogènes.
Compliance
Le matériau en PS est conforme aux exigences USP classe VI ; Il offre une transparence optique et une intégrité structurelle supérieures.
Specifications
Specifications
| Capacité (impériale) | 4,22 oz |
| Certifications/Conformité | USP Classe VI |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Diamètre (métrique) du bouchon | 33 mm |
| Diamètre (métrique) Tube interne | 26 mm |
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| Hauteur (impériale) | 2,0 in |
| Hauteur (métrique) | 51 mm |
| Show More |