Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger avec bouchon CentriStar™
BIOPHARMA
Code produit 10738771 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
50 ml
Graduations:
1,5 à 14,5 ml par intervalles de 0,5 ml
De 5 à 50 ml par incréments de 2,5 ml
Conditionnement:
En vrac
Manchon
Rack
Rack universel
FCR max.:
12 500 x g
15 500 x g
17 000 x g
Conditionnement:
300 pièces
500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement FCR max. Conditionnement
10738771 15 ml 1,5 à 14,5 ml par intervalles de 0,5 ml Manchon 12 500 x g 500 pièces
10334131 50 ml De 5 à 50 ml par incréments de 2,5 ml Rack 17 000 x g 500 pièces
10579691 15 ml 1,5 à 14,5 ml par intervalles de 0,5 ml Rack 12 500 x g 500 pièces
10604551 50 ml De 5 à 50 ml par incréments de 2,5 ml En vrac 17 000 x g 500 pièces
10291433 50 ml De 5 à 50 ml par incréments de 2,5 ml Rack universel 15 500 x g 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10738771 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 430791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    203.59€ / 500 pièces
    Économisez 14.41€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Comprennent un bouchon CentriStar™ à dessus plat facile à mettre et à retirer et offrent une meilleure ergonomie avec des rainures plus larges et un bord roulé facilitant la préhension. Les tubes à centrifuger Corning™ avec bouchons CentriStar™ offrent une conception anti-fuite basée sur une technologie de bouchon qui élimine pratiquement toutes les infiltrations lors d’une utilisation dans les conditions recommandées.
La conception anti-fuite est basée sur une technologie de bouchon révolutionnaire qui élimine pratiquement toutes les infiltrations lors d’une utilisation dans les conditions recommandées. Comprennent un bouchon CentriStar™ à dessus plat facile à mettre et à retirer ; offrent une meilleure ergonomie avec des rainures plus larges et un bord roulé facilitant la préhension.
 Performances supérieures
  • Plage de températures de -80°C à 120°C
  • Fonds coniques
  • Fabriqués en polypropylène vierge transparent de qualité médicale (PP) pour une excellente visibilité et une excellente résistance
  • Stériles, certifiés exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
  • Grande pastille de marquage blanche et graduations imprimées en noir
  • Durée de conservation de 5 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans DNAse ni RNAse
Matériau du bouchon HDPE
Couleur de bouchon Orange
Diamètre (impériale) extérieur 0,7 in
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 15 ml
Jetable Oui
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 500
Nb par paquet 50
Conditionnement Manchon
Stérilité Stérile
Forme Conique
Longueur (métrique) 118 mm
Capacité (impériale) 0,507 oz.
Forme du fond Conique
Type de bouchon CentriStar
Bouchon inclus Oui
Surface d’écriture Grande zone de marquage blanche
Diamètre (métrique) 17,5 mm
Graduated Oui
Graduations 1,5 à 14,5 ml par intervalles de 0,5 ml
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 12 500 x g