Learn More
Corning™ Flacons d’agitation jetables préassemblés pour solutions de systèmes fermés
Tous les produits Corning Produits
Description
Corning™ Les bouchons de rechange pour flacons rotatifs jetables sont disponibles séparément. Chaque unité est stérile et conditionnée individuellement en double emballage. Les bouchons sont disponibles pour des tailles de flacon de 500 mL, 1 L et 3 L.
Compliance
Conforme à la norme USP classe XXIV : 71 étalons de bactériostase, de fongitasie et de stérilité.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 0,26 gal |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Diamètre (impériale) externe | 5,3 in |
| Diamètre (métrique) du bras latéral intérieur | 3,9 cm |
| Diamètre (métrique) du bouchon du bras latéral | 5,4 cm |
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Matériau | Polystyrène |
| Hauteur (impériale) | 9,6 in |
| Hauteur (métrique) | 24,5 cm |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.