Learn More
Corning™ Rack pour flacons cryogéniques
GREENER_CHOICE
Code produit 10787822 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
50 flacons cryogéniques
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10787822 50 flacons cryogéniques 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10787822 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    106.51€ / 2 pièces
    Économisez 7.49€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour tous les flacons Corning
Pour tous les flacons Corning
  • Le rack en polypropylène orange réutilisable contient 50 flacons cryogéniques
  • La fonction de verrouillage permet une utilisation avec tous les flacons à base autostable Corning™ ; permet une ouverture d’une seule main
Informations sur la commande
7,63 x 4 x 0,94 po (L x l x H) (19,4 x 10,2 x 2,4 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
Hauteur (métrique) 2,4 cm
Hauteur (impériale) 0,94 in
Longueur (métrique) 19,4 cm
Longueur (impériale) 7,63 in
Largeur (métrique) 10,2 cm
Largeur (impériale) 4 po
Dimensions (L x l x H) 7,63 x 4 x 0,94 po (19,4 x 10,2 x 2,4 cm)
Capacité 50 flacons cryogéniques
Conception Verrouillage automatique
Matériau Polypropylène
Type Rack pour flacons cryogéniques