Learn More
Beschreibung
- À partir de PS vierge optiquement transparent
- Non traitées pour les applications où l’adhérence cellulaire n’est pas souhaitée
- Non traitées pour les applications où l’adhérence cellulaire n’est pas souhaitée
- Rebords facilitant la manipulation
- Les orifices d’aération assurent un échange gazeux homogène
- Stérile
- Stérile
- Apyrogènes
Style de plat (mm) = diamètres réels de la surface de croissance : plat de 35 mm = 34,4 mm ; Disque de 60 mm = 52,1 mm ; Disque de 100 mm = 83,8 mm ; Platine de 150 mm = 139,1 mm.
Cat. no. 431111, Plats carrés avec des dimensions intérieures du fond de 224 x 224 mm.
Bestellinformation
Pour les boîtes en PS traitées pour culture cellulaire : Le pack de conservation 430293 se compose de six packs qui contiennent six packs de 10 plats chacun – réduire au minimum la infection des récipients non utilisés après l’ouverture du compartiment. Fourni en pochettes de 20 plats (à l’exception du récipient de 150 x 25 mm qui est conditionné cinq par flacons et du tube de 245 x 245 mm qui est conditionné quatre par flacons).
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Bouchon inclus | Oui |
| Matériau du bouchon | Polystyrène |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 6,3 ml (puits) |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 21 cm2 |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.