Learn More
Corning™ Systèmes de recharge DeckWorks™ avec pointes standard
Code produit 11931851 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
1 à 200μ L
1 à 300 μl
100 à 1 000μ L
Couleur:
Jaune
Naturel
Conditionnement:
3072 pièces
3840 pièces
768 pièces
960 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur unitSize
11931851 100 à 1 000μ L Naturel 768 pièces
11991841 0,1 à 10 μl Naturel 960 pièces
12949567 1 à 200μ L Naturel 3840 pièces
11901851 1 à 200μ L Naturel 960 pièces
11911851 1 à 200μ L Jaune 960 pièces
11921851 1 à 300 μl Naturel 960 pièces
11343655 100 à 1 000μ L Naturel 3072 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11931851 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4129
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Emballés sous la forme de plateaux transparents pour facilement identifier les pointes. Systèmes de recharge Corning™ Deckworks™ avec pointes standard fournissant une recharge pratique et économique de racks à charnières durables.
Les systèmes de recharge Corning DeckWorks sont disponibles en volumes 10 μl, 200 μl, 300 μl et 1 000 μl et permettent un rechargement pratique et économique des racks à charnière durables Corning DeckWorks. Les plateaux de recharge DeckWorks sont emballés dans des plateaux transparents pour faciliter l’identification des pointes, ne nécessitent aucun dispositif de transfert, économisent de l’espace et minimisent les déchets d’emballage. Bien que les pointes de pipettes soient fabriquées à partir de résines vierges de qualité médicale, les plateaux de recharge et les bases de rack sont fabriqués à partir de 100 % de polypropylène recyclé. Les plateaux et racks non stériles sont autoclavables à la vapeur.
Les pointes à faible liaison Corning DeckWorks sont disponibles en volumes 10 μl, 200 μl, et 300 μl. La technologie à faible liaison exclusive réduit la tension superficielle sur la paroi intérieure de la pointe. Disparition des écoulements et / ou autres dégradations subséquentes d’échantillons dues aux pointes en silicone. Les pointes à faible liaison DeckWorks sont idéales pour les dosages quantitatifs dans lesquels la liaison des échantillons peut modifier de manière significative les résultats. Applications spéciales : pipetage précis de réactifs, d’ADN, de protéines et / ou de peptides coûteux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 100 à 1 000μ L
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavable
Format Rack
Type de pointe Rond
Conditionnement Système de recharge
Graduée Oui
Gamme de produits DeckWorks