Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer en polycarbonate
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10352742 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
1 L
Diamètre (métrique) externe du col:
2,6 cm
3,1 cm
4,3 cm
Type de bouchon:
Bouchon à vis, ventilé, Bouchon à vis, Ventilé/Fermé
Plat, Bouchon à vis pour membrane
Graduations:
25 ml
50 ml
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe du col Type de bouchon Graduations unitSize
10352742 500 ml 4,3 cm Bouchon à vis, ventilé, Bouchon à vis, Ventilé/Fermé 50 ml 25 pièces
10022611 250 à 380 ml 3,1 cm Bouchon à vis, ventilé, Bouchon à vis, Ventilé/Fermé 25 ml 50 pièces
10537041 1 L 4,3 cm Plat, Bouchon à vis pour membrane 50 ml 25 pièces
10114101 1 L 4,3 cm Bouchon à vis, ventilé, Bouchon à vis, Ventilé/Fermé 50 ml 25 pièces
10045411 125 à 190 ml 2,6 cm Bouchon à vis, ventilé, Bouchon à vis, Ventilé/Fermé 25 ml 50 pièces
10654541 125 à 190 ml 2,6 cm Plat, Bouchon à vis pour membrane 25 ml 50 pièces
10716851 250 à 380 ml 3,1 cm Plat, Bouchon à vis pour membrane 25 ml 50 pièces
10664541 500 ml 4,3 cm Plat, Bouchon à vis pour membrane 50 ml 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10352742 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00€
    439.58€ / 25 pièces
    Économisez 31.42€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En polycarbonate optiquement transparent pour une visibilité et une durabilité maximales. Les flacons Erlenmeyer en PC jetables Corning™ sont idéals pour les applications de culture avec agitateur.
  • En polycarbonate optiquement transparent
  • Convient aux applications de culture avec agitateur
  • Bouchons d’aération disponibles pour les applications nécessitant un échange de gaz stérile
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
  • Sans RNase ni DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 16,9 oz
Certifications/Conformité USP Class VI, Nonpyrogenic, RNase and DNase free
Couleur de bouchon Orange, Noir
Matériau du bouchon Polypropylène, PEHD vierge
Couleur Clear
Description Système Cell Factory EasyFill
Diamètre (métrique) du bouchon 43 mm
Diamètre (métrique) externe du col 4,3 cm
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Polycarbonate, Polystyrène
À utiliser avec (application) Pour la fermentation, la croissance et la culture de cellules et les procédures de génie génétique et les agitateurs rotatifs et alternatifs
À utiliser avec (équipement) Orbital Shaker
Graduations 50 ml
Type de goulot Vertical
Nbre par carton 25/Carton
Nb par paquet 1/Paquet
Type de produit Cell Culture Erlenmeyer Flask
Jetable Usage unique, Oui
Graduated Yes
Mouth Style Large
Stérilité Stérile
Forme du fond Flat
Type de bouchon Bouchon à vis, ventilé, Bouchon à vis, Ventilé/Fermé
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.