Learn More
Beschreibung
- Les flacons sont fabriqués en PS vierge et les bouchons en polyéthylène haute densité
- Les deux résines sont conformes aux exigences de la norme USP classe VI relative aux récipients et bouchons en plastique
- Traitement réalisé pour offrir une adhérence optimale des cellules
- Structure en une seule pièce sans soudure avec graduations imprimées
- Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité des produits
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et apyrogènes
Bestellinformation
La taille en 490 cm2 n’est pas graduée et est fournie avec un bouchon à joint ; le flacon plus grand est doté de graduations imprimées en noir et de bouchons faciles à saisir.
Zertifizierungen
Certifié apyrogène pour des performances constantes.
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité | 43,9 oz., 1300 ml |
| Capacité (métrique) | 1300 ml |
| Capacité (impériale) | 43,9 oz. |
| Diamètre (impériale) du col externe | 1,89 in |
| Diamètre (métrique) externe du col | 48 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Conditionnement | 40/boîte |
| Stérilité | Stériles |
| Surface de croissance cellulaire | 490 cm2 |
| Traitement de surface | Traitée pour culture tissulaire |
| Mehr anzeigen |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.