Learn More
Corning™ Filtres à flacons stériles jetables avec membrane de 0,22 μm
Tous les produits Corning Produits
Description
Includes
Filtre à membrane carrée, entonnoir gradué en PS transparent avec adaptateur pour col en PE et adaptateur de tubulure convenant à la plupart des tuyaux à vide.
- Trois formats : 150 mL, 500 mL et 1 000 mL.
- Conception d’entonnoir à faible rétention de liquide.
- Disponibles en tailles de col de 33 mm et 45 mm pour s’adapter à la plupart des flacons de stockage de milieux en verre et en plastique.
- Les tailles de cou de 45 mm conviennent aux Corning™ Bouteilles en verre 1395, à utiliser uniquement sur des contenants de 2 L et moins.
- Les préfiltres doivent être commandés séparément.
- Conditionnement individuel.
- Stériles.
- Apyrogènes.
Informations sur la commande
Les modèles avec entonnoirs de 150 ml contiennent un filtre à membrane carrée de 42 x 42 mm Les tubules de 500 ml contiennent 63 x 63 mm à membranes soient
Spécification
Spécification
| Connecteurs | Tuyau |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (équipement) | Col de flacon de 4,5 cm |
| Matériau | Polystyrène |
| Matériau (membrane) | Nylon |
| Porosité | 0,20 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Zone de filtration | 33,2 cm2 |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour la filtration des milieux de culture de tissu et des composants, des fluides biologiques, d’autres solutions |
| Graduée | Non |
| Afficher plus |