Description
- Flacons en polystyrène jetables pour le stockage de milieux, tampons et autres solutions aqueuses
- Le style Corning à profil bas a des côtés faciles à saisir qui facilitent la manipulation
- Les bouchons à joint (45 mm) fournissent un joint étanche et aident à minimiser les risques de contamination.
- Les flacons peuvent être utilisés avec les systèmes de filtration sous vide Corning avec des tailles de col de 45 mm (réf. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 et 431174).
- Stérile
- Apyrogènes
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Couleur | Clear |
| À utiliser avec (application) | Applications : Stockage de milieux de culture, solutions tampons et autres solutions aqueuses |
| Comprend | Bouchon à joint orange en PEHD |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre par carton | 24/carton |
| Nb par paquet | 2/Bte |
| Quantité | 24/boîte |
| Stérilité | Stériles |
| Closure Included | Yes |
| Afficher plus |