Learn More
Corning™ Flacons cryogéniques en PP
BIOPHARMA
Code produit 10766292 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,2 ml
2 ml
4 ml
5 ml
Hauteur (métrique):
41,5 mm
47,6 mm
48,7 mm
76,5 mm
92,1 mm
Type de base:
Conique (autoportant)
Rond
Rond (autostable)
Conditionnement:
500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Type de base Conditionnement
10766292 5 ml 92,1 mm Rond (autostable) 500 pièces
10514221 2 ml 47,6 mm Rond 500 pièces
10340412 2 ml 48,7 mm Rond (autostable) 500 pièces
10504591 1,2 ml 41,5 mm Conique (autoportant) 500 pièces
10388611 4 ml 76,5 mm Rond (autostable) 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10766292 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 430663
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    509.35€
    459.17€ / 500 pièces
    Économisez 50.18€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PP pour offrir une stabilité dans des conditions de températures extrêmes. Les flacons cryogéniques à filetage externe Corning™ sont des récipients sûrs et sécurisés pour le stockage à très basse température de cultures cellulaires et d
  • Fabriqué en polypropylène pour résister à des températures descendant jusqu'à -196 °C
  • Graduations noires avec grande pastille de marquage
  • Les flacons sont équipés d’une rondelle en silicone pour un joint sécurisé
  • Les flacons peuvent présenter un code couleur avec des inserts
  • Les flacons de 4 ml à fond plat sont disponibles en cinq couleurs de bouchon.
  • Les flacons autoportants sont dotés d'une base spéciale permettant leur verrouillage dans un support et un plateau cryogéniques (réf. 431131) pour une manipulation à une seule main.
  • Rack en mousse gratuit avec chaque boîtier
  • Sans DNAse / RNAse
  • Stérile
  • Apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe 12,7 mm
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 5 ml
Graduée Oui
Comprend Rondelle de silicone pour un joint étanche, rack en polystyrène extrudé à 50 positions avec chaque boîte pour un transport facile
Nbre par carton 500
Nb par paquet 50
Modèle Arrondi
Plage de températures (métrique) -196°C
Type de filetage Externe
Type de base Rond (autostable)
Volume (métrique) total 5 mL
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Matériau du bouchon Polypropylène
Marking Spot Oui
Certifications/Conformité Apyrogènes, sans RNase / DNase
Hauteur (métrique) 92,1 mm