Learn More
Corning™ Plaque chauffante en céramique
GREENER_CHOICE
Code produit 10224264 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
UK
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
10224264 UK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les tensions électriques des produits de cette gamme peuvent être différentes des 110 / 115 V américains standard. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10224264 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6796400D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les tensions électriques des produits de cette gamme peuvent être différentes des 110 / 115 V américains standard. Veuillez vérifier et confirmer votre sélection avant de terminer votre commande. Certains de ces produits ne peuvent pas être retournés.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
  • Guide pour les procédures de chauffage et d’agitation
Dimensions : 12,7 x 17,8 cm, Type de prise : britannique
Caractéristiques de fonctionnement :
  • La conception à profil bas économise de la place dans le laboratoire
  • Plat, blanc éclatant Pyroceram™ La plaque vitrocéramique de marque assure une chauffe uniforme et une meilleure visibilité.
  • La partie supérieure facile à nettoyer est très résistante aux rayures, à la corrosion et aux produits chimiques
  • Le panneau de commande est doté d’icônes universelles et de voyants LED pour la puissance, la chaleur
  • Boutons de commande extra-larges avec numéros faciles à lire
  • Le support à tige de support accepte les tiges standard (non incluses) pour thermomètres, électrodes et burettes
Fonctions de sécurité :
  • Produit isolé afin de garder la chaleur sur la plaque supérieure, loin des commandes et de la paillasse de laboratoire
  • Le voyant HOT TOP s'allume lorsque la température de la plaque °supérieure dépasse 60 °C/140 °F (même si l'appareil est éteint).
  • Boîtier conçu pour dévier les déversements loin de l’électronique et des commandes ; les composants internes sont scellés à des fins de protection
Certifications
UL, ULC, CE, GS
Compliance
CEI 1010 ; conformité aux normes de la FCC concernant les interférences électromagnétiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 230 V
Comprend Voyant lumineux de chauffe, prise pour accessoire externe optionnel, guide des procédures de chauffage et d'agitation
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Modèle PC-400
Longueur (impériale) 9,6 in
Dimensions 5 x 7 in
Hauteur (métrique) 11.2 cm
Hauteur (impériale) 4,4 in
Fréquence 50 Hz
Largeur (métrique) 19.8 cm
Longueur (métrique) 24.4 cm
Largeur (impériale) 7,8 in
Type Agitateur chauffant
Forme Rectangle
Type de bouchon UK
Dimensions (L x l x H) 9,6 x 7,8 x 4,4 in
Certifications/Conformité CE, cUL, UL, GS, FCC, IEC 1010