Description
Le Corning Le flacon de culture cellulaire haute performance HYPER (HYPER Flask ) offre un volume de 1720 cm³.² surface de croissance dans l'empreinte au sol d'un modèle traditionnel de 175 cm² ballon. Ce récipient haut rendement et hautes performances utilise une surface de croissance multicouches perméable aux gaz pour un échange gazeux efficace.
- Conception innovante – 10 surfaces de croissance en polystyrène interconnectées
- Croissance optimale – Corning CellBIND™ Polystyrène perméable aux gaz traité en surface pour une adhésion et une croissance cellulaires supérieures
- Augmenter le rendement cellulaire – Un rendement cellulaire 10 fois supérieur accroît la productivité et la capacité, tout en réduisant le temps de traitement et l'espace nécessaire à l'incubateur.
- Gagnez du temps et de l'espace – Réduisez le temps de traitement et l'espace de stockage de l'incubateur en manipulant un seul flacon au lieu de 10 flacons traditionnels de 175 cm³.² flacons
- Automatisation compatible – Code-barres et compatible
- avec The Automation Partnership SelecT™ et CompacT™ SelecT™ Systèmes de culture cellulaire avec mise à niveau
Le Corning HYPERFlask Le récipient de culture cellulaire possède les mêmes dimensions externes qu'un récipient standard de 175 cm.² flacon contenant 10 fois le rendement cellulaire.
Informations sur la commande
Conditionnement double.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Oui |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Capacité (métrique) | 560 ml |
| Matériau | Polystyrène |
| À utiliser avec (application) | Propagation cellulaire, production de protéines, production de virus, transfection |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de culture cellulaire SelecT CompacT et SelecT Partnership Automation |
| Type de goulot | Fileté |
| Nbre par carton | 4 |
| Nb par paquet | 1/Paquet |
| Afficher plus |