Learn More
Corning™ Microplaque à faible volume à 384 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Tous les produits Corning Produits
Description
Produit adapté aux dosages par fluorescence et luminescence à l’aide de lecteurs de microplaques avec système de détection à partir du haut ou du bas
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Surface de culture | 0,03 cm2 |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Noir, Fond transparent |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 0,005 à 0,04 ml |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Afficher plus |