Learn More
Corning™ Agitateur PC-410D avec affichage numérique
Product Code. 10746065 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Vitesse:
60 tr/min
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Vitesse Unit Size
10746065 60 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 10746065 Supplier Corning™ Supplier No. 6796410D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.06€
    586.54€ / 1 pièces
    Économisez 70.52€
    10% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
L'agitateur Corning™ PC-410D avec contrôle d'agitation exclusif en boucle fermée surveille et régule la vitesse d'agitation de 60-1150 tr/min pour les solutions aqueuses, visqueuses ou semi-solides.
Corning Les plaques chauffantes numériques, les agitateurs et les plaques chauffantes agitatrices sont fabriqués avec la même durabilité et la même qualité. Corning a investi dans Pyroceram™ Meilleurs produits depuis 1964. Tous les modèles incluent un Pyroceram haut de gamme et garantie de deux ans.
  • L’agitateur chauffant à affichage double indique la température et la vitesse d’agitation sur des écrans numériques distincts pour garantir la précision. Précision dans ±2 °C et vitesses d'agitation à ±5 % de la vitesse que vous choisissez
  • Les écrans numériques clignotent lorsque la température et la vitesse d’agitation définies sont atteintes
  • Indicateurs de sécurité – le bouton d’alimentation et l’indicateur d’avertissement de température avertit l’utilisateur si l’appareil est branché ou s’il est trop chaud au toucher
  • Le panneau avant incliné et les grands boutons réduisent les dommages causés par les déversements
  • Dimensions de la plaque supérieure PC-400D/410D/420D : 5 x 7 in. (12,7 x 17,8 cm)
  • Dimensions de la plaque supérieure PC-600D/610D/620D : 10 x 10 in. (25,4 x 25,4 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Vitesse 60 tr/min
Positions d’agitation 1
Tension 230 V
Puissance 0,4 W
Dimensions (L x l x H) 11 x 4,25 x 7,25 in (27,94 x 10,79 x 19,68 cm)
Hauteur (impériale) 7,25 in
Hauteur (métrique) 19,68 cm
Longueur (impériale) 11 in
Longueur (métrique) 27,94 cm
Zone de surface de plaque supérieure (métrique) 12,7 x 17,8 cm
Largeur (impériale) 4,25 in
Largeur (métrique) 10,79 cm
Ampérage 73 A
Fréquence 50 Hz
Type Agitateur PC-410D