Learn More
Corning™ Flacons de stockage en PET, carrés avec bouchon
BIOPHARMA
Código de producto. 15138125 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
Graduations:
100 à 1000 ml
100 à 500 ml
50 à 125 ml
50 à 250 ml
Tamaño de la unidad:
24 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacité (métrique) Graduations Tamaño de la unidad
15138125 250 ml 50 à 250 ml 24 pièces
15242596 125 ml 50 à 125 ml 24 pièces
15188135 500 ml 100 à 500 ml 24 pièces
15118145 1 L 100 à 1000 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15138125 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431531
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    163.23€ / 24 pièces
    Économisez 11.77€
    6% de réduction
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Les flacons de stockage en polyéthylène téréphtalate (PET) carrés sont plus faciles à manipuler, nécessitent moins d’espace (13-20 %) sur l’étagère et sont idéaux pour le mélange, l’échantillonnage et le stockage
téréphtalate de polyéthylène carré (PET ) les bouteilles de stockage sont plus faciles à manipuler, nécessitent moins d'espace (13-20%) sur l'étagère et sont idéales pour le mélange, l'échantillonnage et le stockage. PET La résine est légère, incassable et transparente comme du verre. Les bouteilles utilisent un bouchon à vis en polypropylène GL45 orange monobloc autoclavable sans joint.
Caractéristiques:
  • Conviennent au stockage de milieux de culture, solutions tampons et autres solutions aqueuses
  • Le col large simplifie l’accès pour le transfert de liquides
  • Graduations sérigraphiées en émail blanc plus faciles à lire que les graduations moulées
  • Stériles (SAL 10-6)
  • Grande pastille de marquage blanche pour faciliter l’identification et emballage à déchirement linéaire à ouverture facile
  • Emballage individuel
  • Validé USP Classe VI, non cytotoxique et apyrogène
  •  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacité 8,45 oz., 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Orange
Diamètre (impériale) 2,3 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,4 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 37 mm
À utiliser avec (application) Plus faciles à manipuler, nécessitent moins d’espace (13-20 %) sur l’étagère et sont idéaux pour le mélange, l’échantillonnage et le stockage
Matériau TEP
Nbre par carton 24/carton
Nb par paquet 12/Bte
Quantité 12/boîte
Stérilité Stériles
Filetage (métrique) GL 45
Couleur de bouchon Orange
Graduations 50 à 250 ml
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 142,5 mm
Hauteur (impériale) 5,6 in
Matériau du bouchon PE-HD
Taille du bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 59 mm
Type de bouchon Bouchon à joint
Capacité (impériale) 8,45 oz
Forme Carré
Certifications/Conformité ISO 9001:2008
Jetable Usage unique
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.