Learn More
Falcon™ Pipettes de transfert jetables en plastique
BIOPHARMA
Code produit 10736841 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
10736841 Non stérile 1000 pièces
10222521 Stérile 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10736841 Fournisseur Falcon™ Code fournisseur 357524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.94€
    95.47€ / 1000 pièces
    Économisez 10.47€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PE monobloc très résistant
  • Conception en PE monobloc très résistant
  • Une simple pression permet d'aspirer 3 mL dans cette pipette de transfert de 6 in.
  • La petite pointe garantit une reproduction de la taille des gouttes homogène
  • Graduées à 1 mL et 2 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Graduée Oui
Graduations 1, 2 mL
Quantité 1000/boîte
Volume (métrique) 3 ml
Longueur (métrique) 15,2 cm
Type Pipette de transfert Falcon™