Learn More
Corning™ Microplaques en PS transparent à 384 puits
GREENER_CHOICE
Code produit 10544961 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Traitement de surface:
Non traité
À liaison élevée
Couvercle:
Avec couvercle
Sans couvercle
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Traitement de surface Couvercle Conditionnement
10544961 Non traité Avec couvercle 100 pièces
10134431 À liaison élevée Sans couvercle 100 pièces
10481242 Non traité Sans couvercle 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10544961 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00€
    797.93€ / 100 pièces
    Économisez 57.07€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriquées en PS transparent de qualité médicale pour une meilleure résistance et une visibilité accrue. Corning™ Les microplaques en polystyrène transparent à 384 puits constituent une excellente solution pour la culture cellulaire et les dosages colorimétriques (absorbance). Utilisez des microplaques à 364 puits pour la miniaturisation et l'automatisation du laboratoire.
  • Volume total du puits : 112 μL; volume utile de 20 μL – 80 μL
  • Les microplaques de culture cellulaire sont stériles et apyrogènes.
  • L'optique universelle à 384 puits NBS La microplaque est fabriquée à partir d'un polymère de pointe offrant une grande clarté et des propriétés de résistance chimique améliorées.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Format Étalon
    Couvercle Avec couvercle
    Surface de culture 0,06 cm2
    Array 16 x 24
    Couleur Transparent
    Matériau Polystyrène
    Nbre de puits 384
    Volume (métrique) de travail 20 à 80 μl
    Stérilité Stérile
    Traitement de surface Non traité
    Type de puits Fond plat (puits en F)
    À utiliser avec (application) Hydrophobes, lient les biomolécules par interaction passive. Conviennent à l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes.
    Nbre par carton 100/carton
    Nb par paquet 20/boîte
    Quantité 100/carton