Learn More
Corning™ Plaques pour culture cellulaire Primaria™ Cell Culture Multiwell™
GREENER_CHOICE
Code produit 10196990 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de puits:
6
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de puits unitSize
10196990 6 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10196990 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 353846
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Présente un traitement de surface qui est une modification permanente et stable de la surface en polystyrène incorporant un mélange de groupes fonctionnels anioniques et cationiques. Les plaques de culture cellulaire Corning™ Primaria™ Multiwell™ disposent d’un fond plat avec un couvercle à faible évaporation.
  • Chimie de surface de culture tissulaire contenant de l’azote unique
  • Améliore l’adhérence, la propagation et la croissance de nombreuses cellules primaires ou lignées cellulaires
  • Polystyrène transparent modifié par un procédé exclusif de traitement au plasma par gaz sous vide
  • Modification de surface stable et permanente
  • Clarification optimale
  • Aucun stockage spécial requis
  • Échantillons de chaque lot de Corning Primaria Les produits sont analysés par analyse chimique à balayage électronique (ESCA).
  • Conditionnés dans des emballages de style médical à code couleur rouge, ouvert et facile à peler
  • Stérilisation par irradiation gamma
  • Apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml
Informations sur la commande
Conditionnement individuel ; 50 plaques par boîte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Array 2 x 3
Couleur de bouchon Transparent
Bouchon inclus Oui
Matériau du bouchon Polystyrène
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 3 ml (puits)
Couleur Transparent
Surface de culture 9,6 cm2
Matériau Polystyrène
Forme Circulaire
Stérilité Stérile
Traitement de surface Primaria
Type Plaque de culture cellulaire
Volume (métrique) de travail 1.5 à 2.2 ml
Nombre de puits 6
À utiliser avec (application) Apte à la culture d'une variété de cellules primaires et de lignées cellulaires qui se développent mal sur les surfaces de culture de tissus conventionnelles, chargées négativement.
Comprend Couvercle
Nbre par carton 50/Carton
Nb par paquet 1/Paquet
Conditionnement Emballage individuel
Quantité 50/Carton
Longueur (métrique) 127,63 mm
Largeur (métrique) 85,47 mm
Hauteur (métrique) 21,43 mm