Learn More
Corning™ Béchers de forme basse en polypropylène réutilisables, gradués
Code produit 11387841 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1 L
2 000 ml
3 000 ml
5 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
4 pièces
6 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11387841 5 000 ml 4 pièces
11327841 25 ml 24 pièces
11377841 50 ml 12 pièces
11397831 100 ml 12 pièces
11307841 150 ml 12 pièces
11337841 250 ml 6 pièces
11367841 400 ml 6 pièces
11397841 600 ml 6 pièces
11317841 1 L 6 pièces
11347841 2 000 ml 6 pièces
11357841 3 000 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11387841 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 1000P5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    137.68€ / 4 pièces
    Économisez 10.32€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Béchers en PP translucide avec graduations bleues imprimées.
Béchers en polypropylène translucide avec graduations bleues imprimées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (impériale) externe 7,12 po
Diamètre (métrique) externe 18,1 cm
Capacité (métrique) 5 000 ml
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Résistance chimique et aux hautes températures
Hauteur (impériale) 9,7 po
Hauteur (métrique) 24,7 cm
Incréments 500 ml
Température (impériale) de fonctionnement max. 140 °F
Température (métrique) de fonctionnement max. 60 °C
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Certifications/Conformité DIN, ASTM classe A et B
Scale Échelle graduée bleue
Modèle Griffin