Learn More
Corning™ Bouchons à vis phénoliques GPI pour tubes de culture jetables
Description
En composé phénolique. Ces bouchons sont dotés d’un revêtement en caoutchouc blanc.
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | 15-415 |
| Matériau de revêtement | Caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon à vis |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Phénolique |
| Couleur | Noir |
| Hauteur (métrique) | 16 mm |
| Nb par paquet | 1000/Bte |
| Nbre par carton | 1000/carton |
| Matériau de la pointe | Caoutchouc |
| Afficher plus |