Learn More
Corning™ Éprouvettes graduées réutilisables à échelle unique, TC avec haut en entonnoir
Code produit 11377861 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
12 pièces
3 pièces
6 pièces
Capacité (métrique):
2000 ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit unitSize Capacité (métrique)
11377861 6 pièces -
11317871 12 pièces -
11387861 12 pièces -
11347861 12 pièces -
11357861 12 pièces -
11397861 6 pièces -
11327871 6 pièces -
11307871 3 pièces 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11377861 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3022P1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00€
    250.78€ / 6 pièces
    Économisez 18.22€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
PP translucide avec graduations en relief aux principaux points de l’échelle
Les éprouvettes graduées en polypropylène translucides sont fabriquées avec des graduations en relief aux points primaires de l’échelle. Les éprouvettes ont une base hexagonale et sont étalonnées « pour son volume contenu ». Tolérances conformément à la norme ISO 6706. L’exposition à des températures supérieures à 60°C peut altérer leur précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Certifications/Conformité ISO 6706
Étalonnage Pour contenir
Jetable Réutilisable
Diamètre (impériale) 2,55 in
Diamètre (métrique) 6,5 cm
Quantité 1/Pk., 6/Cs.
Graduations 10 ml
Autoclavable Autoclavables
Subdivision 10 ml
Base Type Hexagonale
Hauteur (impériale) 17,32 in
Hauteur (métrique) 44 cm
Température max. (métrique) 60 °C
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.