Learn More
Corning™ Flacons de stockage carrés ; Polycarbonate ; Bouchon de 45 mm
BIOPHARMA
Code produit 10170213 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
500 mL
1 L
Conditionnement:
24 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10170213 1 L 24 pièces
10692434 150 ml 24 pièces
10160213 250 ml 24 pièces
10756323 500 mL 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10170213 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431433
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Bouchons à joint en PP à filetage GL 45 orange, monoblocs, autoclavables, sans revêtement
Sa forme carrée compacte nécessite moins d'espace (13 à 20 %) sur l'étagère ou dans l'autoclave. Corning™ Les flacons de stockage carrés en polycarbonate sont idéaux pour le mélange, l'échantillonnage et le stockage.
Corning™ Les flacons de stockage carrés en Polycarbonate sont plus faciles à manipuler, nécessitent moins d’espace (13-20 %) sur l’étagère ou dans l’autoclave et sont idéaux pour le mélange, le prélèvement d’échantillons et le stockage.
Attention : Ces flacons carrés en Polycarbonate ne doivent PAS être utilisés avec des unités de filtre à bouchon de flacon ou dans d’autres applications impliquant une pression sous vide, car une rupture peut se produire. Ne serrez PAS les bouchons immédiatement après l’autoclavage, car le vide résultant du refroidissement peut provoquer une rupture.
  • Les flacons en polycarbonate solides sont plus incassables que les autres flacons en verre ou en plastique.
  • Utilisation d’un bouchon à joint en PP à filetage GL 45 orange ; Monobloc ; Autoclavable ; 45 mm.
  • Graduations sérigraphiées en émail blanc plus faciles à lire que les graduations moulées
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Grande zone de marquage blanche pour une identification plus facile
  • Les flacons peuvent être autoclavés une fois à 121 °C et 15 psi. L’autoclavage répété affaiblit le polycarbonate et n’est pas recommandé.
  • Capuchons réutilisables facultatifs avec septa en silicone (Corning N° de cat. N° 1395-45HTSC, 1395-45SS, 1395-45TS) pour le prélèvement de seringues ou l’introduction de réactifs sont disponibles pour ces bouchons.
  • Remarque : La plupart des bouchons à filetage GL45 conçus pour les flacons de stockage en verre utilisent un système de scellement différent et n’assureront pas un scellement sécurisé s’ils sont utilisés sur ces flacons en plastique, à moins qu’ils ne soient munis d’un revêtement en caoutchouc.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Capacité 30 oz, 1 000ml
    Capacité (métrique) 1 L
    Capacité (impériale) 30 oz
    Matériau Polycarbonate
    Nbre par carton 24/carton
    Nb par paquet 12/Bte
    Stérilité Stériles
    Couleur de bouchon Orange
    Graduations 50 à 150 ml
    Forme Carré
    Matériau du bouchon Polypropylène
    Taille du bouchon GL 45
    Type de bouchon Bouchon à vis