Learn More
Corning™ Flacons de stockage carrés ; Polycarbonate ; Bouchon de 45 mm
BIOPHARMA
Code produit 10692434 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
500 mL
1 L
Conditionnement:
24 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10692434 150 ml 24 pièces
10160213 250 ml 24 pièces
10756323 500 mL 24 pièces
10170213 1 L 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10692434 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    95.18€ / 24 pièces
    Économisez 6.82€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Bouchons à joint en PP à filetage GL 45 orange, monoblocs, autoclavables, sans revêtement
Sa forme carrée compacte nécessite moins d'espace (13 à 20 %) sur l'étagère ou dans l'autoclave. Corning™ Les flacons de stockage carrés en polycarbonate sont idéaux pour le mélange, l'échantillonnage et le stockage.
Corning™ Les bouteilles de stockage carrées en polycarbonate sont plus faciles à manipuler, nécessitent moins d'espace (13 à 20 %) sur l'étagère ou dans l'autoclave et sont idéales pour le mélange, l'échantillonnage et le stockage.
Attention : ces bouteilles carrées en polycarbonate ne doivent PAS être utilisées avec des systèmes de filtration sur le dessus des bouteilles, ni dans d’autres applications impliquant une pression sous vide, car elles risquent de se briser. Ne serrez PAS les bouchons immédiatement après l’autoclavage, car le vide résultant du refroidissement peut provoquer une rupture.
  • Les flacons en polycarbonate solides sont plus incassables que les autres flacons en verre ou en plastique.
  • Utilisation d’un bouchon à joint en PP à filetage GL 45 orange ; Monobloc ; Autoclavable ; 45 mm.
  • Graduations sérigraphiées en émail blanc plus faciles à lire que les graduations moulées
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Grande zone de marquage blanche pour une identification plus facile
  • Les flacons peuvent être autoclavés une fois à 121 °C et 15 psi. L’autoclavage répété affaiblit le polycarbonate et n’est pas recommandé.
  • Bouchons réutilisables en option avec septum en silicone (Corning Les numéros de catalogue 1395-45HTSC, 1395-45SS, 1395-45TS) pour l'échantillonnage par seringue ou l'introduction de réactifs sont disponibles pour ces bouchons.
  • Remarque : La plupart des bouchons à vis GL45 conçus pour les bouteilles de stockage en verre utilisent un système d'étanchéité différent et ne garantiront pas une étanchéité optimale s'ils sont utilisés sur ces bouteilles en plastique, à moins qu'elles ne soient munies d'un joint en caoutchouc.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Capacité 4,5 oz, 150 ml
    Capacité (métrique) 150 ml
    Capacité (impériale) 4,5 oz.
    Matériau Polycarbonate
    Nbre par carton 24/carton
    Nb par paquet 12/Bte
    Conditionnement Conditionnement individuel, emballage papier-plastique
    Stérilité Stériles
    Couleur de bouchon Orange
    Graduations 50 à 150 ml
    Forme Carré
    Matériau du bouchon Polypropylène
    Taille du bouchon GL 45
    Type de bouchon Bouchon à vis