Learn More
Corning™ Spatules stériles, pelle en V
BIOPHARMA
Code produit 10216051 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
24,9cm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10216051 24,9cm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10216051 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3006
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PS rigide non toxique pour offrir une bonne résistance chimique aux solutions aqueuses. Les spatules stériles Corning™ constituent une solution idéale pour les applications de biologie moléculaire, les échantillons lyophilisés et les échantillonn
  • Les spatules Corning sont conçues pour gagner du temps et fournir des échantillons exempts de contamination.
  • Élimine le recyclage et la restérilisation nécessaires avec les spatules réutilisables.
  • Disponibles en cinq configurations différentes.
  • Micro-spatules disponibles dans deux configurations.
  • Conditionnement individuel.
  • Antistatiques.
  • Stériles.
  • Sans DNAse / RNAse.
  • Apyrogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité USP classe VI, apyrogène, certifiée sans RNase ni DNase
Jetable Usage unique
Type de produit Spatule
À utiliser avec (application) Applications de biologie moléculaire, échantillons lyophilisés et échantillonnage exempt de contamination
Longueur (impériale) 9,8 in
Comprend Une cuillère en V à une extrémité et une plus grande cuillère ronde à l’autre extrémité
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 24,9cm
Stérilité Stérile
Forme Scoop End, Spatula End