Learn More
Corning™ Spatules stériles, petite cuillère
BIOPHARMA
Code produit 10594201 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
23,4cm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10594201 23,4cm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10594201 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.79€
    283.04€ / 100 pièces
    Économisez 32.75€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PS rigide non toxique pour offrir une bonne résistance chimique aux solutions aqueuses. Les spatules stériles Corning™ constituent une solution idéale pour les applications de biologie moléculaire, les échantillons lyophilisés et les échantillonnages exempts de contamination.
  • Les spatules Corning sont conçues pour gagner du temps et fournir des échantillons exempts de contamination.
  • Élimine le recyclage et la restérilisation nécessaires avec les spatules réutilisables.
  • Disponibles en cinq configurations différentes.
  • Micro-spatules disponibles dans deux configurations.
  • Conditionnement individuel.
  • Antistatiques.
  • Stériles.
  • Sans DNAse / RNAse.
  • Apyrogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité USP classe VI, apyrogène, certifiée sans RNase ni DNase
Jetable Oui
Type de produit Spatule
À utiliser avec (application) Applications de biologie moléculaire, échantillons lyophilisés et échantillonnage exempt de contamination
Longueur (impériale) 9,25 in
Comprend Une petite cuillère étroite à une extrémité et une plus grande cuillère ronde à l’autre extrémité
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 23,4cm
Stérilité Stérile
Forme Cuillère