Learn More
Corning™ Flacons de culture cellulaire en U
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 15380591 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
275 ml
Type de bouchon:
Bouchon à joint
Phénolique
Ventilé
Revêtement de surface:
Néant
Traitement physique de surface
Traitée pour culture tissulaire
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de bouchon Revêtement de surface unitSize
15380591 60 ml Ventilé Néant 100 pièces
15350591 275 ml Ventilé Traitée pour culture tissulaire 100 pièces
15360591 275 ml Bouchon à joint Traitement physique de surface 100 pièces
15370591 275 ml Phénolique Traitement physique de surface 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15380591 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431464U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00€
    274.45€ / 100 pièces
    Économisez 19.55€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus pour faciliter l’utilisation tout en conservant le même environnement de croissance cellulaire que celui des modèles précédents. Les flacons de culture cellulaire en U Corning™ sont conçus de façon ergonomique, ce qui permet de réduire le nombre d’améliorer le raclage des cellules et d’utiliser une pipette plus grande.
  • Type de bouchon : Disponible avec un bouchon ventilé, phénolique ou à joint
  • Surface de croissance cellulaire de 75 cm2
  • Moins de coins pour un raclage plus facile
  • Prise plus facile avec un meilleur accès au bouchon
  • Surface non traitée
  • Apyrogènes
  • La résine est conforme aux exigences de la norme USP classe VI
  • Stérile selon SAL 10-6
  • Test d’étanchéité complet
  • Conforme à la norme BSE / TSE
  • À col incliné
  • Graduations moulées pour l’estimation de la mesure volumétrique
  • Retrait facultatif de la pipette du liquide via le dessaisissement de la pipette
  • Accès pour des pipettes de 50 ml maximum
  • Conception d’empilage stable
  • PS USP classe VI
  • Fabriqués conformément aux normes BPFa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 2,02 oz
Matériau du bouchon HDPE
Capacité (métrique) 60 ml
Matériau Polystyrène
À utiliser avec (application) Constance, hauts rendements cellulaires et viabilité
Comprend Lots numérotés pour faciliter la traçabilité
Type de goulot Col incliné
Forme Rectangulaire
Revêtement de surface Néant
Graduated Oui
Mouth Style Fileté
Stérilité Stérile
Forme du fond Plat
Type de bouchon Ventilé
Surface de culture 75 cm2
Traitement de surface Non traitée
Afficher plus Afficher moins
Produits destinés exclusivement à la recherche.Non destinés à des procédures de diagnostic ou thérapeutiques.