Learn More
Corning™ Boîtes de culture traitées pour culture tissulaire
Code produit 10634141 Tous les produits Corning Produits
Change view
Click to view available options
Surface de culture:
148 cm2
21 cm2
500 cm2
55 cm2
9 cm2
Forme:
Carré
Rond
Quadrillé:
Quadrillé
Sans grille
Nb par paquet:
10/Paquet
20/Paquet
4/Paquet
5/Paquet
Conditionnement:
16 pièces
480 pièces
500 pièces
60 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de culture Forme Quadrillé Nb par paquet unitSize
10634141 21 cm2 Rond Sans grille 20/Paquet 500 pièces
10310272 21 cm2 Rond Quadrillé 20/Paquet 500 pièces
10350602 500 cm2 Carré Sans grille 4/Paquet 16 pièces
10095381 55 cm2 Rond Sans grille 10/Paquet 480 pièces
10556661 9 cm2 Rond Sans grille 20/Paquet 500 pièces
10075371 55 cm2 Rond Sans grille 20/Paquet 500 pièces
10117320 148 cm2 Rond Sans grille 5/Paquet 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10634141 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 430166
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Traitées pour culture tissulaire (TC) pour offrir une adhérence et une croissance optimales des cellules adhérentes. Corning™ Les boîtes de culture traitées au TC constituent une solution idéale pour la culture et le maintien des cellules in vitro .
  • Corning™ CellBIND™ Surface est un traitement novateur pour la culture cellulaire qui augmente la mouillabilité de la surface, favorisant ainsi une adhésion cellulaire plus uniforme et constante.
  • Les boîtes de culture à adhérence de surface ultra faible présentent une couche d’hydrogel lié par covalence qui réduit au maximum l’adhérence cellulaire, l’absorption protéique et l’activation cellulaire.
  • 10 boîtes/sachet sont disponibles pour les boîtes de 100 mm (Réf. 430293)
  • Les boîtes carrées de 245 mm offrent une surface de croissance de 500 cm2
  • Rebords facilitant la manipulation
  • Les orifices d’aération assurent un échange gazeux homogène
  • À partir de PS vierge optiquement transparent
  • Stérile
  • Apyrogènes
Style de plat (mm) = diamètres réels de la surface de croissance : plat de 35 mm = 34,4 mm ; Disque de 60 mm = 52,1 mm ; Disque de 100 mm = 83,8 mm ; Platine de 150 mm = 139,1 mm.
Cat. no. 431110, Plats carrés avec dimensions intérieures du fond de 224 x 224 mm.
Informations sur la commande
Les quantités d’emballages diffèrent.Pour plus de détails, consultez le tableau de commande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Transparent
Bouchon inclus Oui
Matériau du bouchon Polystyrène
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 6,3 ml (puits)
Couleur Transparent
Surface de culture 21 cm2
Jetable Usage unique
Quadrillé Sans grille
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Traitement de surface Culture cellulaire
Type Boîte de Petri pour culture cellulaire
Volume (métrique) de travail 4,2 à 6,3 ml
Comprend Couvercle
Nbre par carton 500/Carton
Nb par paquet 20/Paquet
Dimensions 60 mm dia
Hauteur (métrique) 15 mm
Diamètre (métrique) 60 mm