Learn More
Corning™ Flacons Erlenmeyer en PC de deux et trois litres
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10216821 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 ml
3000 ml
Forme du fond:
Ordinaire ; aucune baffle
À baffles
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Forme du fond Conditionnement
10216821 3000 ml Ordinaire ; aucune baffle 4 pièces
10092591 2000 ml À baffles 6 pièces
10410292 3000 ml À baffles 4 pièces
10410482 2000 ml Ordinaire ; aucune baffle 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10216821 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00€
    361.27€ / 4 pièces
    Économisez 25.73€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En polycarbonate optiquement transparent pour une visibilité et une durabilité maximales. Les flacons Erlenmeyer en PC jetables Corning™ de deux et trois litres sont idéals pour les applications de culture avec agitateur.
  • Les flacons Fernbach offrent une surface plus importante pour les échanges gazeux
  • En polycarbonate optiquement transparent
  • Convient aux applications de culture avec agitateur
  • Les fonds à baffles améliorent le mélange et augmentent l’échange de gaz
  • Bouchons ventilés fournis dans chaque boîte de produit pour les applications nécessitant un échange de gaz stérile
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et apyrogènes
  • Sans RNase ni DNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 101,44 oz
Certifications/Conformité Non pyrogène, sans RNase ni DNase
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Transparent
Description Système Cell Factory EasyFill
Capacité (métrique) 3000 ml
Matériau Polycarbonate
À utiliser avec (application) Pour la fermentation, la croissance et la culture de cellules et les procédures de génie génétique et les agitateurs rotatifs et alternatifs
À utiliser avec (équipement) LSE Agitateur orbital
Comprend 1 flasque, bouchon de ventilation
Type de goulot Vertical
Nbre par carton 4
Nb par paquet 1/Paquet
Type de produit Flasque d’Erlenmeyer en culture cellulaire
Forme Erlenmeyer, Fernbach
Jetable Usage unique
Graduated Oui
Mouth Style Large
Stérilité Stérile
Forme du fond Ordinaire ; aucune baffle
Type de bouchon Ventilé
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.