Learn More
Corning™ Microplaques à très faible adhérence Costar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10154431 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3,48 cm
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10154431 3,48 cm 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10154431 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 3471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00€
    648.72€ / 24 pièces
    Économisez 46.28€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Disposent d’une couche d’hydrogel lié par covalence qui inhibe efficacement l’adhérence cellulaire. Les microplaques à très faible adhérence Corning™ Costar™ réduisent considérablement la liaison des protéines de fixation et des protéines séri
  • Codes alphanumériques individuels pour l’identification des puits, fonds plats
  • Traité pour une fixation optimale des cellules (sauf indication contraire)
  • La surface Corning™ CellBIND™ est un nouveau traitement de culture cellulaire qui augmente la capacité de mouillabilité de surface pour une adhérence cellulaire plus uniforme et plus homogène.
  • Les plaques de surface à fixation ultra-basse sont dotées d’une couche d’hydrogel à liaison covalente qui minimise l’adhérence cellulaire, l’absorption des protéines et l’activation cellulaire.
  • La surface traitée pour analyses Corning Osteo est un revêtement cristallin inorganique, créant une surface qui imite les os in vivo, pour la culture et les dosages in vitro de cellules osseuses.
  • Stérile
  • Apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Array 2 x 3
Couleur de bouchon Transparent
Bouchon inclus Oui
Matériau du bouchon Polystyrène
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 2,9 ml (puits)
Couleur Transparent
Surface de culture 9,5 cm2
Matériau Polystyrène
Forme Circulaire
Stérilité Stérile
Type Plaque de culture cellulaire multipuits
Nombre de puits 6
À utiliser avec (application) Maintien des cellules dans un état suspendu, non attaché.
Comprend Couvercle
Nbre par carton 24/Carton
Nb par paquet 1/Paquet
Conditionnement Emballage individuel
Quantité 24/Carton
Diamètre (métrique) 3,48 cm