Description
Les microplaques en PP Corning offrent des formats de puits à faible volume et grand volume (blocs) pour répondre aux exigences de dosage et de stockage.
- Fond de puits plat, rond ou en forme de V
- Présente des hauteurs de jupe uniformes pour une plus grande surface de préhension robotisée
- Le PP résistant aux solvants assure la compatibilité avec de nombreux solvants organiques courants (par exemple, DMSO, éthanol, méthanol)
- Sans DNAse / RNAse
- En version stérile ou non stérile
Certifications
Produit certifié exempt de DNase et RNase
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 5 sachets intérieurs de 5 chacun |
| Type de liaison | Non traitée |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Blocs de dosage à 96 puits |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) des puits | 1000 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |