Learn More
Corning™ Microplaque à 96 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Tous les produits Corning ProduitsDescription
- Interférences minimales entre les puits
- Les microplaques blanches améliorent les signaux de luminescence et présentent une faible luminescence de fond
- Volumes de travail recommandés de 75 à 200 μL
- Disponibles non traitées pour les essais en solution, avec une forte liaison pour les applications d'immunoessais, ou traitées pour la culture cellulaire en vue de la croissance cellulaire.
- PS de qualité médicale
- Volume du puits : μ320 L à 360 μL
- Volume utile : 75 μL à 200 μL
- Choix de fond plat, rond ou en forme de V
- Les surfaces traitées en option ne sont pas enduites, ne nécessitent aucune manipulation particulière et sont stables à température ambiante
- Les microplaques stériles sont stérilisées par irradiation aux rayons gamma et certifiées apyrogènes
- Idéales pour les dilutions en série, les hémagglutinations ou les dosages par précipitation et les applications de stockage générales
- Les dimensions des plaques répondent aux normes proposées par l’industrie
Spécification
Spécification
| Code-barres | No Barcode |
| Couvercle | Avec couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 20/boîte ; 100/carton |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Plaque de dosage |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 75 à 200 μl |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |